Learn More
Thermo Scientific Chemicals HANDY-LOK Handschuhbeutel-Verschlussset
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Zur Verwendung mit 17 x 17 in Polyethylen-Handschuhbeuteln
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Polyethylen-Handschuhbeutel (17 x 17 in.) |
Menge | Je 1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen