Learn More
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Absaugsystem-Handgerät
Ein kompletter Werkzeugsatz für die Aspiration – mit dem Argos Technologies HandE-Vac Handsauger können Sie den Überstand aus einer Vielzahl von Zellkulturen oder Multiwellplatten und Schalen schnell entfernen.
430.00 € - 715.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | E-Vac Only |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Black |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15944991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV514 |
1 |
430.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15934991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV500 |
1 oder 8 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Verwendung mit Pasteurpipetten, Aspirationspipetten aus Kunststoff oder einer Vielzahl von Adaptern für spezifische AnwendungenEine druckempfindliche Taste auf der Oberseite des Geräts steuert die entsprechende Menge des eingesetzten VakuumsFunktioniert mit der standardmäßigen hausinternen Vakuumquelle oder mit den Ansaugsystemen M-Vac oder E-VacAutoklavierbarSpezifikation
E-Vac Only | |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Plastic | |
Handsauger |
No | |
Black | |
Ergonomic | |
HandE-Vac | |
4 L |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Absaugsystem-Handgerät