Learn More
asecos™ Handschaufel
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
187.00 mm
240,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PP
- rot
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Typ | Shovel |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.45 in. |
| Länge (metrisch) | 240,00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.45 in. |
| Breite (metrisch) | 240.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 36.22 in. |
| Höhe (metrisch) | 920.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.20 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |