Learn More
Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpe
Diese Vakuumpumpen eignen sich zur Herstellung eines Vakuums bis 25 in. Hg oder zur Prüfung auf Drucklecks. Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpen gewährleisten dank ihrer versiegelten, selbstschmierenden Konstruktion eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
Marke: Cole-Parmer™ 79301-01
174.80 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Über den integrierten Trigger kann Vakuum freigegeben werden, ohne die Pumpe zu trennen
- Zink-Legierung ist perfekt für robuste Anwendungen, PVC ist leicht und einfach zu handhaben
Spezifikation
190.5 x 50.8 x 241.3 mm | |
Zinklegierung und PVC | |
15 ml/Hub | |
Handbetriebene Vakuumpumpe |