Learn More
Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpe
Diese Vakuumpumpen eignen sich zur Herstellung eines Vakuums bis 25 in. Hg oder zur Prüfung auf Drucklecks. Cole-Parmer™ Handbetriebene Vakuumpumpen gewährleisten dank ihrer versiegelten, selbstschmierenden Konstruktion eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
Marke:  Cole-Parmer™ 79301-21
243.04 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11705199
  • 272.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vakuummeter ist sowohl in Zentimeter als auch in Inch Quecksilber graduiert
  • Über den integrierten Trigger kann Vakuum freigegeben werden, ohne die Pumpe zu trennen
  • Zink-Legierung ist perfekt für robuste Anwendungen, PVC ist leicht und einfach zu handhaben
Spezifikation
Spezifikation
190.5 x 50.8 x 241.3 mm
PVC
35 ml/Hub
Vakuum-Handpumpe (ohne Lehre)