Learn More
Buerkle™ Lösemittelpumpe Hand für Weißblechkanister, 60 cm
Der mitgelieferte Gewindeanschluss passt auf den Standard-Balgverschluss. Die Lösemittelpumpe Hand für Weißblechkanister ist für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet. Die Handpumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip.
Marke: Buerkle™ 5603-2000
461.83 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.17800kg
Beschreibung
Die Lösemittelpumpe für Weißblechkanister mit Balgverschluss macht dem riskanten Ausgießen gefährlicher Stoffe in andere Behälter ein Ende. Der mitgelieferte Gewindeanschluss passt auf den Standard-Balgverschluss – Sicherheit im Handumdrehen! Die Lösemittelpumpe Handbetrieb ist für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet. Die Handpumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt.
Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten
Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit Hilfe des Antistatik- Sets von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden können.
Gasdichte Ausführung
Durch die beiden Kugelhähne ist die Pumpe komplett absperrbar, somit können nach dem Abfüllen keine gefährlichen Dämpfe entweichen.
Passend für verschiedene Behälter
Die Handpumpe für Lösemittel ist für Behälter bis 60 Liter geeignet. Die Lösemittelpumpe für Weißblechkanister besitzt ein Anschlussgewinde für Balgverschlüsse.
- Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
- Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
- Passend für Behälter mit R 2 in. Gewinde
- Gewindeadapter für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Lösemittel | |
60 cm | |
Stanniolkanister | |
Für Balgverschlüsse mit 35 mm Durchmesser | |
Gewindeadapter |
Lösemittelpumpe Handbetrieb | |
PTFE, Edelstahl | |
Explosíonsgruppen IIA, IIB und IIC, zum Einsatz in der Ex-Schutzzone 0 | |
10 l/min | |
2,052 kg |