Learn More
Brannan Tragbares Infrarot-Thermometer
Click to view available options
:
10 ° bis 40 °C
Beschreibung
- Hygienisches Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung der Körpertemperatur
- Speziell entwickelt, um die Körpertemperatur einer Person unabhängig von der Raumtemperatur zu messen
- Die schnelle Reaktionszeit ermöglicht eine größere Anzahl von Messungen in kurzer Zeit
- Entwickelt, um Kreuzkontamination auszuschließen
- Ideal geeignet für den Einsatz in Schulen, Unternehmen und anderen Umgebungen, wo viele Menschen miteinander in Kontakt kommen
- °C oder °F, Körper- oder Oberflächentemperatur wählbar
- Einfach und sicher
- Laserzielerfassung
- Auslösesperre
- Automatisches Halten von Daten
- Reaktionszeit: 0,5 s
- Emissivität: 0,95 Festwert
- Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 85 %
- Garantie: 2 Jahre
Zertifikate:
- CE-Zeichen – Klasse IIA für medizinische Geräte
- EN 980: Grafische Symbole für die Kennzeichnung von Medizinprodukten
- EN 1041: Informationen, die vom Hersteller mit medizinischen Geräten geliefert werden
- EN 60601-1: Medizinische elektrische Geräte Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen (IEC:60601-1:1998)
- EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geräte Teil 1-2: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit Ergänzungsstandards Elektromagnetische Verträglichkeit Anforderungen und Test (IEC 60601-1-2:2001)
- ASTM E 1965-1998
- ISO13485-Hersteller
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,3 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 90 °F bis 108 °F (Gehäuse), 32 °F bis 140 °F (Oberfläche) |
| Temperaturbereich (metrisch) | 32 °C bis 42,5 °C (Körper), 0 °C bis 60 °C (Oberfläche) |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 50 bis 104 °F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 10°bis 40 °C |
| Enthält | Infrarot-Thermometer, Aufbewahrungstasche, AA-Batterien, Benutzerhandbuch |
| Alarmtypen | Mit benutzerdefiniertem Wert programmierbare Audioalarmfunktion |
| Abmessungen (T x B x H) | 43 x 77 x 149 mm (unverpackt) |
| Lagerungsbedingungen | 0°bis 50 °C |
| Lichtquelle | Beleuchtetes LCD-Display |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido