Learn More
Hanna Instruments™ Conductivity meter
Marke:  Hanna Instruments™ HI8733
Artikelnummer. 10622815
  • 1135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den universellen Einsatz. Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Sensor mit Vier-Ring-Sonde. Es stehen vier Messbereiche für Leitfähigkeit zur Auswahl. Die Temperaturkompensation erfolgt automatisch. Der Temperaturkoeffizient wird mittels Drehknopf eingestellt. Das Gerät wird mit HI 7633W-Leitfähigkeitssonde, Kalibrierschraubenzieher und Batterie geliefert.
Messbereiche 0,0 bis 199,9 / 0 bis 1999μS/cm und 0,00 bis 19,99 / 0,0 bis 199,9 mS/cm ±1% des Messbereichs
Kalibrierung manuell über Trimmer
Temperaturkompensation automatisch von 10 bis 40°C
B/T/H 185/82/45mm
Gewicht 355 g
1 Batterie 9 V
Typ: HI 8733
Spezifikation
Spezifikation
Manuell über Trimmer.
Handleitfähigkeitsmessgerät
Ungefähr 100 h Dauerbetrieb
9V