Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Scott™
181.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Handreiniger |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Größe | Bis zu 2.500 Abgaben |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12621356
|
Kimberly-Clark™
6345 |
1200 mL |
181.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12631376
|
Kimberly-Clark™
6342 |
1.000 ml |
199.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Dieser Hygiene-Handreiniger ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung
- Die Scott™
Spezifikation
Handreiniger | |
Durchsichtig | |
Bis zu 2.500 Abgaben |