Learn More
Invitrogen™ Hamster-PrP (aa 90 bis 102), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP034
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Hamster-Prionprotein (Reste90 bis 102), Synthetisches Peptid, PEP-034, von Invitrogen.
PEP-034 ist ein synthetisches Peptid aus 13 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Aminosäureresten 90 bis 102 von Hamster-Prionprotein übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): G (90 )-Q-G-G-G-T-H-N-Q-W-N-K-P (102)-G-G-C (Glycin- und Cystein-Reste wurden hinzugefügt, um die Kopplung von KLH zu erleichtern). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und humanem Prionprotein reagiert, Katalog # PA1 bis 750 . Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
100762792 | |
gereinigt | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Prnp | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
G(90)-Q-G-G-G-T-H-N-Q-W-N-K-P(102)-G-G-C |
Hamster | |
Hamster PrP (aa 90 bis 102) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |