Learn More
Kinematica™ ROTOR MIT SCHLAGHAMMERN
Besteht aus einem Rotor mit drei gehärteten Schlaghämmern und einem gerillten Stator. Während des Mahlvorgangs wird die Probe um die Mahlkammer gedreht und zerstoßen, bis die gewünschte Partikelgröße erreicht ist. Die gemahlene Probe gelangt durch das Sieb in den Auffangbehälter.
Marke: Kinematica™ 35031001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Hammerschlag-Mahleinsatz | |
PX-MFC 90 D | |
3-Armiger Rotor mit Schneidmessern, Stator mit 3 Schneidstäben und Arbeitsgeräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ ROTOR MIT SCHLAGHAMMERN > Enthält 3-armigen Rotor mit Schneidmessern, Stator
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur