Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen mit Gewindekolben der Serien 1700 und 1000
Artikelnummer. 10305292
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
Enthält:
Gewindestift
Manschette
Modell:
1001
1002
1702
1710
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10305292
Marke: Hamilton™ 80266
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Anwendungen, die eine extrem präzise Kolbenbewegung oder eine minimale Flüssigkeitsmanipulation erfordern
Die Luer-Konus(LT)-Spritzenanschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss von Kel-F™ Ansatznadeln, Kel-F Ansatz-PTFE-Schläuchen; und 1/4 Zoll-Außendurchmesser x 1/8 Zoll-Innendurchmesser- Tygon™- oder Gummischläuchen. Abgabe von 0,33 bis 13,23 μl pro Kolbenumdrehung je nach den
Anschlüssen für Kolbenspritzen mit Gewinde
  • Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Nadelspitzentypen (Kel-F Ansatznadeln müssen separat erworben werden)
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
    • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 31-10
    • Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° angeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 31-10. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich.
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigen Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.729 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Anwendungen, die eine äußerst präzise Kolbenbewegung oder eine minimale Flüssigkeitsmanipulation erfordern; ermöglicht den einfachen Anschluss von Kel-F-Ansatznadeln, Kel-F-Ansatz, PTFE-Schlauch und 0.25 AD x 0.12 Zoll ID Tygon™ oder Gummischläuche
    Enthält Manschette
    Produkttyp Gasdichte Spritze
    Max. Druck 1000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Modell 1702
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 25 μl
    Anschlusstyp Luer-Anschluss