Learn More
Hamilton™ HAMILTON GUARD CARTRIDGE HOLDER
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke: Hamilton™ 32908
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schützt analytische HPLC-Säulen
- Entfernt Partikel-Kontaminanten sowie stark adsorbierende Verbindungen aus Proben und verlängert so die Lebensdauer der analytischen Säule
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- In Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich; optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Halter sind unbegrenzt wiederverwendbar
- Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl: Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid
- Vorsäulen für PEEK HPLC-Säulen: Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer konzentrierter Salpetersäure, Schwefelsäure, Tetrahydrofuran oder Dimethylsulfoxid
Spezifikation
2,3 mm | |
Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid | |
12 bis 20 μm Polymer-Verpackung, 10 μm für Silikaverpackung |
25 mm | |
Halterbaugruppe | |
2 μ |