Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
69.25 € - 334.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Ansatz aus Edelstahl |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Spritzenersatznadel |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10291733
|
Hamilton™
7784-07 |
26 s ga | Konus | 0.0051 in. | 0.018 in. |
225.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10708494
|
Hamilton™
7784-08 |
26 ga. | Konus | 0,01 in. | 0.018 in. |
225.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10284302
|
Hamilton™
7784-06 |
22 ga. | Konus | 0.016 in. | 0.028 in. |
259.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10622804
|
Hamilton™
7758-01 |
22 ga. | Spitz, schräg, gebogen | 0.016 in. | 0.028 in. |
70.55 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10274702
|
Hamilton™
7784-05 |
22 s ga | Konus | 0.0059 in. | 0.028 in. |
268.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10323811
|
Hamilton™
7758-03 |
22 s ga | Spitz, schräg, gebogen | 0.0059 in. | 0.028 in. |
129.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11557704
|
Hamilton™
7770-01 |
22 s ga | Stumpf | 0.0059 in. | 0.028 in. |
117.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11520142
|
Hamilton™
7762-06 |
33 G | Stumpf | 0.004 Zoll | 0.008 in. |
334.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10152642
|
Hamilton™
7770-02 |
22 ga. | Stumpf | 0.016 in. | 0.028 in. |
88.25 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10225142
|
Hamilton™
7768-01 |
26 s ga | Stumpf | 0.0051 in. | 0.018 in. |
99.65 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10788731
|
Hamilton™
7758-02 |
26 s ga | Spitz, schräg, gebogen | 0.0051 in. | 0,019 in. |
71.20 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11547704
|
Hamilton™
7768-02 |
26 ga. | Stumpf | 0,01 in. | 0,01 in. |
85.20 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11503234
|
Hamilton™
7758-04 |
26 ga. | Spitz, schräg, gebogen | 0,01 in. | 0.018 in. |
69.25 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10616264
|
Hamilton™
7762-03 |
30 G | Stumpf | 0,0063 in. | 0,012 in. |
219.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11510142
|
Hamilton™
7762-05 |
32 G | Stumpf | 0.004 Zoll | 0,0094 in. |
219.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10183352
|
Hamilton™
7762-04 |
31 G | Stumpf | 0.005 Zoll | 0,01 in. |
193.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11500142
|
Hamilton™
7762-02 |
28 G | Stumpf | 0.007 Zoll | 0,014 in. |
190.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10281293
|
Hamilton™
7762-01 |
27 G | Stumpf | 0.0051 in. | 0,016 in. |
313.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
- Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ansatz aus Edelstahl | |
2 in. | |
Spritzenersatznadel |