Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga.
22 s ga
26 ga.
26 s ga
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen
Stumpf
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.004 Zoll
0.005 Zoll
0.0051 in.
0.0059 in.
0,0063 in.
0.007 Zoll
0,01 in.
0.016 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.008 in.
0,0094 in.
0,01 in.
0,012 in.
0,014 in.
0,016 in.
0.018 in.
0,019 in.
0.028 in.
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
- Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Ansatz aus Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 33 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.004 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.008 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.11 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.21 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Spritzenersatznadel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction