Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
Marke: Hamilton™ 7758-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
- Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
26 s ga | |
0,019 in. | |
0.47 mm | |
2 in. | |
51 mm |
Ansatz aus Edelstahl | |
0.0051 in. | |
0.13 mm | |
Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel | |
Spritzenersatznadel | |
Spitz, schräg, gebogen |