Learn More
Hamilton™ PRP™-C18 Reversed-Phase HPLC Columns: PEEK
Entwickelt für hocheffiziente Umkehrphasen-Trennungen über eine längere Säulenlebensdauer in nahezu jeder mobilen Phase oder jedem pH-Wert
Marke:  Hamilton™ 79683
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15360746
  • 800.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die starre stationäre Phase weist eine hervorragende mechanische und thermische Stabilität auf, weist keine Schrumpfung oder Schwellung auf und ist gegenüber den meisten häufig in der Umkehrphasen-Chromatographie auftretenden Bedingungen vollkommen inert.
Merkmale und Vorteile:
  • pH-stabil von 1 bis 14
  • Temperaturstabilität über100 °C
  • Einzigartige Bindung von C18 an eine polymerische Stütze
  • LC/MS-Anwendungen, synthetisierte DNA und kleine Moleküle
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit (stabil bei jeder Konzentration von Wasser oder organischen Lösungsmitteln)
  • Kundenspezifische Hardwareabmessungen verfügbar
  • Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen erhältlich
Hamilton PRP-C18 Säule ist eine langlebige und effektive Säule, für die allgemeine HPLC bestimmt und eignet sich besonders gut für spezielle Anwendungen in der klinischen, pharmazeutischen, ökologischen, Lebensmittel-, Forensik- und Life-Science-Branche.
Vorteile von PRP-C18 polymeren Umkehrphasensäulen
Reproduzierbarkeit
Hamilton PRP-C18-Umkehrphasensäulen sind ideal für Anwendungen, die einen hohen Grad an Konsistenz zwischen Säulen und Chargen erfordern (z. B. Qualitätssicherung, klinische Studien). Aufgrund der einzigartigen Polymerbindung des C18 an die PS-DVB-Unterstützung erhalten PRP-C18-Säulen ihre Leistungseigenschaften länger als viele herkömmliche C8- oder C18-Silikasäulen. Während sich viele Säulenhersteller für ihre Unterstützung von rohem Silika auf andere Quellen verlassen, stellt Hamilton seine eigene PRP-C18-Unterstützung her und gewährleistet so eine konsistente Versorgung mit PRP-C18-Säulen.
Lange Lebensdauer (ausgezeichnete Haltbarkeit)
Hamilton PRP-C18 ist eine neue Säule, die hocheffiziente Umkehrphasentrennungen über eine längere Säulenlebensdauer in nahezu jeder mobilen Phase oder jedem pH-Wert ermöglicht. Die starre stationäre Phase hat eine ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität (> 100 °C), ist druckstabil bis 5,000 psi, ist stark quervernetzt, um Schwund oder Schwellungen zu verhindern (in anderen Polymersäulen üblich) und ist vollständig inert gegenüber den meisten Bedingungen, die bei der Umkehrphasenchromatographie häufig auftreten. Die PRP-C18 zeigt auch nach längerer Exposition gegenüber konzentriertem (1-molarem) NaOH und H eine pH-Stabilität2SO4 ohne messbare Leistungseinbußen ist eine Wiederherstellung der ursprünglichen Leistung ohne weiteres möglich, wenn dies mit herkömmlichen HPLC-Säulen nicht möglich ist. PRP-C18-Säulen halten unter den meisten Bedingungen 3 bis 4 Mal länger als Säulen auf Silikabasis, da die Grundunterstützung eine chemische Dauerhaftigkeit hat.
Spezifikation
Spezifikation
4.6 mm
LC/MS-Trennung
5000 psi (345 bar)
5 μm
100 Å
Gehäuse L21
Polymer
Umkehrphase
Säule
5 μm
150 mm
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
1 bis 13
5 °C bis 85 °C
Gehäuse PRP-C18
Umkehrphase
PEEK
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers