Learn More
Hamilton™ Nadelreinigungsdrähte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
22, 23 G und größere Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
22s, 25s und 28 bis 30 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
23s Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
24 bis 26 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
26s und 31 bis 33 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
27G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Descrizione
- Kann durch die Nadel eingeschraubt werden, um Blockaden zu beseitigen
- Für eine Vielzahl von Nadel-Gauges
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Order Info
Zehn Drähte pro Packung.
Specifica
Specifica
| Material | Tungsten |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Länge (metrisch) | 17.78 cm |
| Produkttyp | Reinigungsdraht |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24 bis 26 G Kanüle, Spritze und Kanülen-Reinigungskit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto