Learn More
Hamilton™ und Gastight™ Agilent 7670, 7671 und 7672 geklebte ALS GC Autosamplerspritzen
Artikelnummer. 10482551
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10482551
Marke: Hamilton™ 80000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
  • Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet.
  • Dadurch wird das Totvolumen auf das Innenvolumen der Kanüle beschränkt
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden
  • Nadelspitzentyp 2 - Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen; lieferbare Nadelstärke: 26 s
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.013 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.046 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.66 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.047 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Autosamplerspritze
Max. Druck 68.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701 N
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 5,08 cm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7670, 7671 und 7672 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
Anschlusstyp Zementiert