Learn More
Hamilton™ und Gastight™ Agilent 7670, 7671 und 7672 geklebte ALS GC Autosamplerspritzen
Artikelnummer. p-4901873
Click to view available options
Menge:
6/Pckg.
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10189930
Marke: Hamilton™ 80300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
  • Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet.
  • Dadurch wird das Totvolumen auf das Innenvolumen der Kanüle beschränkt
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden
  • Nadelspitzentyp 2 - Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen; lieferbare Nadelstärke: 26 s
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.013 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.048 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.66 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.047 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Autosamplerspritze
Max. Druck 137.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701 N
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7670, 7671 und 7672 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
Anschlusstyp Zementiert