Learn More
Hamilton™ und Gastight™ Agilent 7670, 7671 und 7672 geklebte ALS GC Autosamplerspritzen
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke: Hamilton™ 80300
Beschreibung
- Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala eingebettet.
- Dadurch wird das Totvolumen auf das Innenvolumen der Kanüle beschränkt
- Nicht autoklavierbar
- Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden
- Nadelspitzentyp 2 - Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen; lieferbare Nadelstärke: 26 s
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0,019 in. | |
0.013 cm | |
0,26 in. | |
0.66 cm | |
2 in. | |
51 mm | |
137.9 bar | |
50 °C | |
701 N | |
10 °C | |
10 μl | |
Agilent 7670, 7671 und 7672 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |
26 s ga | |
0,005 in. | |
0,018 in. | |
0.048 cm | |
0.047 cm | |
2 in. | |
Microliter Autosamplerspritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | |
Zementiert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ und Gastight™ Agilent 7670, 7671 und 7672 geklebte ALS GC Autosamplerspritzen > Modell 701 N; 10 μl; 26 s Gauge; 51 mm L; Punktausführung: 2
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur