Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Zubehör für Dilutor-/Dispenser-System – BFP-Spritzen
Zur Verwendung mit MICROLAB 600 Verdünner/Spender
Marke:  Hamilton™ 59000-55
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15192644
  • 365.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Spritze verfügt über eine konische Kolbenspitze, die durch den Gewindeanschluss und in das Ventil reicht. Bei dieser einzigartigen Konstrution wird die Luft aus der Spritze und dem Ventil verdrängt, sodass die Anzahl der erforderlichen Füllzyklen reduziert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
Blasenfreier Prime
25 ml
Microlab™ 600 Dispenser