Learn More
Hamilton™ Microlab™ 600 Zubehör für Dilutor-/Dispenser-System – BFP-Spritzen
Zur Verwendung mit MICROLAB 600 Verdünner/Spender
Marke:  Hamilton™ 59000-20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12638473
  • 172.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Spritze verfügt über eine konische Kolbenspitze, die durch den Gewindeanschluss und in das Ventil reicht. Bei dieser einzigartigen Konstrution wird die Luft aus der Spritze und dem Ventil verdrängt, sodass die Anzahl der erforderlichen Füllzyklen reduziert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
1710 BFP
100 μl
Microlab™ 600 Dispenser