Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Kanülen mit Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Artikelnummer. 11502345
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11502345
Marke: Hamilton™ 774804
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
    • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 33-10
    • Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° abgeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 33-10. Spezielle Nadeltypen wie 30° oder 45° sind auf Anfrage erhältlich
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Bestellinformation
    • Nadellänge – Muss pro Bestellung angegeben werden
    • Art der Kanülenspitze – Muss pro Bestellung angegeben werden
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Kanülen-Gauge 18 ga
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.03 Zoll
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) 0.84 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 1.27 mm
    Produkttyp Ersatznadel
    Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse