Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
17 ga
18 ga
19 G
20 ga
21 ga
22 ga
22 s ga
23 ga
24 ga
25 ga
26 ga
26 s ga
33 ga
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
- Aus Edelstahl 304
- Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 Zoll)
- In praktischen Sechserpackungen erhältlich
- Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
- Nadeln sind von 10 bis 33 ga erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 26 ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,01 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.018 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.26 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.45 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Mehr anzeigen |