Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen oder LT- oder TLL-Anschlüssen verwendet werden. Die Nadeln bestehen aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.). Individuelle Nadellängen und Spitzenformen sind lieferbar.
Marke: Hamilton™ 91033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
- Aus Edelstahl 304
- Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 Zoll)
- In praktischen Sechserpackungen erhältlich
- Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
- Nadeln sind von 10 bis 33 ga erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
33 ga | |
0.008 in. | |
0.21 mm | |
Nadel | |
Stumpf |
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl | |
0.004 Zoll | |
0.11 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock) > Metallansatz; 33 Gauge; 2 Zoll (51 mm) Spitzentyp: 3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur