Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Artikelnummer. 11527794
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
17 ga
18 ga
19 G
20 ga
21 ga
22 ga
22 s ga
23 ga
24 ga
25 ga
26 ga
26 s ga
33 ga
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11527794
Marke: Hamilton™ 91021
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen oder LT- oder TLL-Anschlüssen verwendet werden. Die Nadeln bestehen aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.). Individuelle Nadellängen und Spitzenformen sind lieferbar.
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
  • Aus Edelstahl 304
  • Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 Zoll)
  • In praktischen Sechserpackungen erhältlich
  • Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
  • Nadeln sind von 10 bis 33 ga erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
Kanülen-Gauge 21 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.032 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.51 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.82 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Nadel
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE