Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für großen Kolben (250μ – 10 ml-Spritzen)
Artikelnummer. p-4121860
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga.
22 s ga
26 ga.
26 s ga
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen
Stumpf
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.0051 in.
0.0059 in.
0,01 in.
0.016 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.018 in.
0.028 in.
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10103253
Marke: Hamilton™ 778404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Austauschbare Nadeln für große Kolben (RN) eignen sich für Spritzen mit austauschbaren Nadeln (RN) einer Größe von mindestens 250 μl. Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Nadelstärken, Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Spritzenabschlüsse für austauschbare Nadeln für große Kolben
  • Austauschbaren Nadeln (RN) - Die Nadeln sind abnehmbar und speziell für Hamilton Produkte konzipiert. Dank ihrer besonderen Konstruktion sind die Nadeln genau am Nullpunkt der Skala in der Spritze eingebettet. Die Nadelstärke, Länge und der Nadelspitzentyp sind frei wählbar, sodass sich die Spritze für anwenderspezifische Anwendungsbereiche optimieren lässt. Außerdem ermöglicht dieser Spritzenabschluss das Einsetzen einer austauschbaren Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und eignet sich optimal bei einer Verstopfungsgefahr der Nadel. Im zerlegten Zustand autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzenausführungen
    • Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 26-22
    • Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 26-22.
    • Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen. Erhältliche Nadelstärken: 26-22
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Ansatz aus Edelstahl
    Kanülen-Gauge 26 ga.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.018 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.26 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 0.46 mm
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Spritzenersatznadel
    Art der Kanülenspitze Konus
    Zur Verwendung mit (Geräte) Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)