Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Nadeln für Kel-F-Ansatz (KF) eignen sich für Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze (LT) und PTFE Luer-Lock (TLL). Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Marke: Hamilton™ 90521
Beschreibung
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich.
Spritzenabschlüsse für Kel-F-Ansatz
- Luer-Spitze (LT) - Die Nadeln sind abnehmbar und passen auf Ansätze aus geschliffenem Glas, die sich in der Form eines männlichen Luer-Anschluss verjüngen. Die LT-Abschlüsse eignen sich zur Aufnahme der meisten Injektionsnadeln, wurden jedoch speziell für den Einsatz mit Hamilton Kel-F-Nadeln konzipiert. Diese Anschlussart erhöht das Totvolumen in der Spritze und kann daher für einige Anwendungsbereiche nicht geeignet sein. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
- Luer-Lock aus PTFE (TLL) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 10 bis 31
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
21 ga. | |
0.032 Zoll | |
0.82 mm | |
Kel-F Hub Nadel | |
Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock |
Edelstahl | |
0.02 Zoll | |
0.51 mm | |
2 in. | |
Stumpf |