Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 ga
17 ga
20 ga.
21 ga.
22 ga.
22 s ga
23 ga.
24 ga
25 ga.
26 ga.
26 s ga
28 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.005 Zoll
0.007 Zoll
0,01 in.
0.012 Zoll
0.013 Zoll
0.016 in.
0.02 Zoll
0.042 in.
0,046 in.
0.062 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,014 in.
0.018 in.
0.022 in.
0.025 in.
0,028 in.
0.028 in.
0.032 Zoll
0.035 Zoll
0.057 in.
0.062 in.
0,064 in.
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich.
Spritzenabschlüsse für Kel-F-Ansatz
- Luer-Spitze (LT) - Die Nadeln sind abnehmbar und passen auf Ansätze aus geschliffenem Glas, die sich in der Form eines männlichen Luer-Anschluss verjüngen. Die LT-Abschlüsse eignen sich zur Aufnahme der meisten Injektionsnadeln, wurden jedoch speziell für den Einsatz mit Hamilton Kel-F-Nadeln konzipiert. Diese Anschlussart erhöht das Totvolumen in der Spritze und kann daher für einige Anwendungsbereiche nicht geeignet sein. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
- Luer-Lock aus PTFE (TLL) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 10 bis 31
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 17 ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.042 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.057 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.47 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Kel-F Hub Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Mehr anzeigen |