Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Artikelnummer. 10790165
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 ga
17 ga
20 ga.
21 ga.
22 ga.
22 s ga
23 ga.
24 ga
25 ga.
26 ga.
26 s ga
28 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.005 Zoll
0.007 Zoll
0,01 in.
0.012 Zoll
0.013 Zoll
0.016 in.
0.02 Zoll
0.042 in.
0,046 in.
0.062 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,014 in.
0.018 in.
0.022 in.
0.025 in.
0,028 in.
0.028 in.
0.032 Zoll
0.035 Zoll
0.057 in.
0.062 in.
0,064 in.
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10790165
Marke: Hamilton™ 90534
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nadeln für Kel-F-Ansatz (KF) eignen sich für Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze (LT) und PTFE Luer-Lock (TLL). Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich.
Spritzenabschlüsse für Kel-F-Ansatz
  • Luer-Spitze (LT) - Die Nadeln sind abnehmbar und passen auf Ansätze aus geschliffenem Glas, die sich in der Form eines männlichen Luer-Anschluss verjüngen. Die LT-Abschlüsse eignen sich zur Aufnahme der meisten Injektionsnadeln, wurden jedoch speziell für den Einsatz mit Hamilton Kel-F-Nadeln konzipiert. Diese Anschlussart erhöht das Totvolumen in der Spritze und kann daher für einige Anwendungsbereiche nicht geeignet sein. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzenausführungen
  • Spitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 10 bis 31
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 s ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.005 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.028 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Kel-F Hub Nadel
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock