Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Product Code. 10523515
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 ga
17 ga
20 ga.
21 ga.
22 ga.
22 s ga
23 ga.
24 ga
25 ga.
26 ga.
26 s ga
28 ga
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.005 Zoll
0.007 Zoll
0,01 in.
0.012 Zoll
0.013 Zoll
0.016 in.
0.02 Zoll
0.042 in.
0,046 in.
0.062 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0,014 in.
0.018 in.
0.022 in.
0.025 in.
0,028 in.
0.028 in.
0.032 Zoll
0.035 Zoll
0.057 in.
0.062 in.
0,064 in.
Conditionnement:
6 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10523515
Marque: Hamilton™ 90523
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nadeln für Kel-F-Ansatz (KF) eignen sich für Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze (LT) und PTFE Luer-Lock (TLL). Die Standard-Nadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Individuelle Längen und Spitzenausführungen sind lieferbar.
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich.
Spritzenabschlüsse für Kel-F-Ansatz
  • Luer-Spitze (LT) - Die Nadeln sind abnehmbar und passen auf Ansätze aus geschliffenem Glas, die sich in der Form eines männlichen Luer-Anschluss verjüngen. Die LT-Abschlüsse eignen sich zur Aufnahme der meisten Injektionsnadeln, wurden jedoch speziell für den Einsatz mit Hamilton Kel-F-Nadeln konzipiert. Diese Anschlussart erhöht das Totvolumen in der Spritze und kann daher für einige Anwendungsbereiche nicht geeignet sein. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzenausführungen
  • Spitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 10 bis 31
Sechs Nadeln pro Packung.
Spécification
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 23 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.013 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.025 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.34 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.64 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Kel-F Hub Nadel
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis