Learn More
Hamilton™ GC-Septen
Septum mit drei Schichten für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C
Marke:  Hamilton™ 76007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048594
  • 33.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorkonditionierte Silikongummi-Septen, 3.81 mm (0.15 Zoll) dick
  • Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
  • Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
  • 12 pro Paket
Hochtemperatur-Septum für Betriebstemperaturen bis zu 212 °
  • Vorkonditioniertes PTFE/Silikongummi, 3.175 mm (0.125 Zoll) dick
  • Mittlere Lebensdauer: 100 Injektionen mit einer 26s-Gauge Nadel
  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 212 °
  • 12 pro Paket
Spezifikation
Spezifikation
3
0.43 Zoll
1.1 cm
200 °C
Septa
392 °F
GC
Silikonkautschuk
0.15 Zoll
12/Pckg.