Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: Mikroliter
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Marke:  Hamilton™ 203189
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10162612
  • 180.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eine Reihe von Standard- und kundenspezifischen CTC Autosampler-Spritzen, die für höchste Genauigkeit und Präzision hergestellt werden. Diese C-Line-Spritzen verfügen außerdem über ein neues Dichtungssystem auf Basis einer neuartigen Metallfeder für verbesserte Dichtheit, hervorragende Leistung über einen großen Temperaturbereich und Temperaturgradienten, eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Headspace-Spritzen sowie eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Headspace-GC-Analyse. Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serien 700 und 7000 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000. Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Aus PTFE/Polymer für bessere Temperaturstabilität
  • Mit Flansch für einfache Installation
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
C-Line-Spitzenanschlüsse
  • Feste Kanüle (FN) verfügt über eine direkte Befestigung der Nadel am Zylinder und verhindert den Kontakt zwischen dem Probenlösungsmittel und dem Kleber, der die Verschleppung reduziert
  • Die zementierte Spezialnadel (SN) hat dieselben Eigenschaften wie eine herkömmliche Spritze mit zementierter Nadel, wird jedoch in einer speziellen Länge geliefert
  • Rändelnabe (KH) mit abnehmbarer Kolben-/Nadelbaugruppe; die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet
Headspace-Spitzenanschlüsse
  • Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an einem Punkt in den Glasspritzenzylinder eingebettet, der der Nullabstufungsmarkierung entspricht. Daher ist das Totvolumen auf das innere Volumen der Nadel begrenzt
  • Nicht autoklavierbar
  • Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2: Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen
  • Spitzentyp 5: Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern.
  • Spitzentyp AS: Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
0,014 in.
0,13 mm
0,26 in.
6.6 mm
2 in.
51 mm
68 °F
20 °C
5 μl
Konus
Befestigt
26s G
0,005 in.
0.019 Zoll
0,343 mm
0,483 mm
2 in.
Microliter Spritze
75 FN
Je
51 mm
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme