Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Artikelnummer. p-4903082
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
5 ml
Kanülen-Gauge:
23 ga.
23 s ga
26 G
26 ga.
26 s ga
Innendurchmesser (metrisch):
0.460 mm
0.729 mm
1.46 mm
2,30 mm
2.30 mm
3.26 mm
4.61 mm
7.29 mm
10.3 mm
Modell:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 SN
1702 FN
1702 SN
1710 FN
1710 SN
1725 FN
1725 SN
1750 FN
1750 SN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10267132
Marke: Hamilton™ 203082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Eine Reihe von Standard- und kundenspezifischen CTC Autosampler-Spritzen, die für höchste Genauigkeit und Präzision hergestellt werden. Diese C-Line-Spritzen verfügen außerdem über ein neues Dichtungssystem auf Basis einer neuartigen Metallfeder für verbesserte Dichtheit, hervorragende Leistung über einen großen Temperaturbereich und Temperaturgradienten, eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Headspace-Spritzen sowie eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Headspace-GC-Analyse. Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serien 700 und 7000 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000. Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Aus PTFE/Polymer für bessere Temperaturstabilität
  • Mit Flansch für einfache Installation
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
C-Line-Spitzenanschlüsse
  • Feste Kanüle (FN) verfügt über eine direkte Befestigung der Nadel am Zylinder und verhindert den Kontakt zwischen dem Probenlösungsmittel und dem Kleber, der die Verschleppung reduziert
  • Die zementierte Spezialnadel (SN) hat dieselben Eigenschaften wie eine herkömmliche Spritze mit zementierter Nadel, wird jedoch in einer speziellen Länge geliefert
  • Rändelnabe (KH) mit abnehmbarer Kolben-/Nadelbaugruppe; die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet
Headspace-Spitzenanschlüsse
  • Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an einem Punkt in den Glasspritzenzylinder eingebettet, der der Nullabstufungsmarkierung entspricht. Daher ist das Totvolumen auf das innere Volumen der Nadel begrenzt
  • Nicht autoklavierbar
  • Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2: Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen
  • Spitzentyp 5: Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern.
  • Spitzentyp AS: Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 23 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,181 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,008 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.2 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,025 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4.61 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9.02 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.64 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Modell 1001 LTN
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Konus mit Seitenanschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme
Anschlusstyp Zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.