Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Spritzen und Ersatzteile
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
Produkttyp:
Ersatznadel
Gasdichte Spritze
Modell:
CR-700
Gehäuse CR700-20
Gehäuse CR700-200
Gehäuse CR700-50
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Die Volumina werden mit Mikrometergenauigkeit ausgewählt, der Kolben ist federangetrieben und injiziert die Proben mit konstanter Rate. Drei Modelle der CR-700-Spritzen sind mit Volumina von 20, 50 oder 200 μl erhältlich
Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältlicher Gauge: 22
Specifications
Specifications
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Modell | CR-700 |
| Menge | Je |
| Art der Kanülenspitze | Stumpf |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Injektionsventile |