Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Spritzen und Ersatzteile
Artikelnummer. 10055610
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
Produkttyp:
Ersatznadel
Gasdichte Spritze
Modell:
CR-700
Gehäuse CR700-20
Gehäuse CR700-200
Gehäuse CR700-50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10055610
Marke: Hamilton™ 84302
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen sind so konzipiert, dass sie eine erneute, reproduzierbare Injektion flüssiger Proben in einen Injektor auf HPLC-Instrumenten liefern. Der CR-700 standardisiert drei Hauptvariablen: Probenvolumen, Injektionsrate und Eindringtiefe der Nadel. Selbst wenn der CR-700-Sensor von verschiedenen Technikern bedient wird, bietet er eine Reproduzierbarkeit von +1 % des gesamten Spritzenvolumens bei Routineverfahren.
Die Volumina werden mit Mikrometergenauigkeit ausgewählt, der Kolben ist federangetrieben und injiziert die Proben mit konstanter Rate. Drei Modelle der CR-700-Spritzen sind mit Volumina von 20, 50 oder 200 μl erhältlich
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältlicher Gauge: 22
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 500 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell Gehäuse CR700-200
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 200 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Injektionsventile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.