Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Spritzen und Ersatzteile
Die Spritzen sind so konzipiert, dass sie eine erneute, reproduzierbare Injektion flüssiger Proben in einen Injektor auf HPLC-Instrumenten liefern. Der CR-700 standardisiert drei Hauptvariablen: Probenvolumen, Injektionsrate und Eindringtiefe der Nadel. Selbst wenn der CR-700-Sensor von verschiedenen Technikern bedient wird, bietet er eine Reproduzierbarkeit von +1 % des gesamten Spritzenvolumens bei Routineverfahren.
Marke: Hamilton™ 84301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Volumina werden mit Mikrometergenauigkeit ausgewählt, der Kolben ist federangetrieben und injiziert die Proben mit konstanter Rate. Drei Modelle der CR-700-Spritzen sind mit Volumina von 20, 50 oder 200 μl erhältlich
Nadelspitzentypen
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältlicher Gauge: 22
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
0.15 mm | |
0.72 mm | |
Gasdichte Spritze | |
176 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
20 μl | |
HPLC-Injektionsventile |
22 s G | |
0,0283 in. | |
2 in. | |
1000 psi | |
80 °C | |
Gehäuse CR700-20 | |
Je | |
Stumpf |