Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke: Hamilton™ 80730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03200kg
Beschreibung
Ideal für das Dosieren von Volumen von 0.5 bis zu 500 μl. Der Edelstahlkolben wurde so gefertigt, dass er mit einer Toleranz von weniger als einem 100 Millionstel Inch in den Glaskörper passt, was zu einer unübertrefflichen Lebensspanne der Spritze führt.
Spritzenanschlüsse der 700 Serie
Abnehmbare Kanüle (RN)- Diese Kanülen sind abnehmbar und haben ein Hamilton-spezifisches Design. Durch dieses Design können die Kanülen genau an der Graduierungsnullmarke der Spritze sitzen. Anwender können Gauge, Länge und Spitzenart der Kanüle auswählen, um die Spritze für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss, dass die Kanüle abgenommen werden kann, ohne das Totvolumen der Spritze zu erhöhen und ist ideal geeignet, wenn ein Verstopfungsrisiko der Kanüle besteht. Autoklavierbar, wenn abgenommen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensspanne der Spritze.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gaugen: 33-10
Spezifikation
PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl | |
0.091 Zoll | |
0,15 mm | |
0.305 Zoll | |
7.75 mm | |
Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision | |
2 in. | |
Microliter Spritze | |
239 °F | |
50 °F | |
2 | |
250 μl | |
Abnehmbar |
22s G | |
0,0059 in. | |
0,0283 in. | |
2.3 mm | |
0,72 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
1000 psi | |
115 °C | |
725 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |