Learn More
Hamilton™ 701 MIKROSPRUTA PIPETT
Für Proben, die nicht mit herkömmlichen Pipettenspitzen aus Polypropylen kompatibel sind.
Marke:  Hamilton™ 84250
Artikelnummer. 11562435
  • 162.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Mikro-Pipetten-Einwegspitzen (13-684-112B)
Beschreibung
Beschreibung
  • Einwegspitze
  • Die Probe benetzt nur die Einwegspitze aus PTFE, wodurch eine Kreuzkontamination ausgeschlossen ist.
  • Kolben mit Federmechanismus und einstellbare Anschläge gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit.
  • Die 19 mm elektro-geklebte Nadel ermöglicht eine einfache Befestigung der PTFE-Spitzen.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
HPLC-Injektionsventile und Probenpipette
19,1 mm
Ja
0,2 bis 3,0 μl
NIST
0.75 Zoll
Mikrospritzen-Pipette
701 N
HPLC-Injektionsventile und Probenpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 701 MIKROSPRUTA PIPETT > Volumen: 0.2 bis 3.0 μl