Learn More
Hamilton™ Microliter/Gastight™ Spritzen, 700/1700-Serie
Artikelnummer. p-4364247
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Modell:
1701
1702
1705
1710
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10550203
Marke: Hamilton™ 765301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hamilton bietet die derzeit umfangreichste Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Spritzen der Branche. Zum Dispensieren mit größtmöglicher Präzision.
600 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 1701 RN keine Nadel
Volumen: 10μl
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unerreichte Funktionalität für kontrollierte Tierinjektionen
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Anschlusstyp Abnehmbar