Learn More
Hamilton™ Microliter/Gastight™ Spritzen, 700/1700-Serie
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Modell:
1701
1702
1705
1710
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
600 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 1705 RN keine Nadel
Volumen: 50μl
Diese Serie hat einen verstärkten Kolben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
700 Serie: Flüssigkeitsdicht. Körper Borosilikatglas, Stahlkolben individuell eingeschliffen. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1700 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
1000 Serie: Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Nadeln sind im unteren Viertel mit PTFE beschichtet, um das Abtropfen zu erleichtern (pst 3T).
RN Nadeln mit Small Hub bis 1mL Spritzenvolumen.
RN Nadeln mit Large Hub ab >1mL Spritzenvolumen.
Nadellänge frei wählbar.
Typ: 1705 RN keine Nadel
Volumen: 50μl
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,041 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,03 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7,75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unerreichte Funktionalität für kontrollierte Tierinjektionen |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |