Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp TLL
Artikelnummer. 10277820
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Max. Druck:
1000 psi
500 psi
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock mit Schlitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10277820
Marke: Hamilton™ 81220
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Luer-Lock aus PTFE (TLL). Dieser Anschluss besitzt einen männlichen Luer-Konus mit vernickeltem Verriegelungsanschluss aus Messing für den Gebrauch mit Kel-F-Nadeln, Metallanschlussnadeln und universellen Verbindungsstücken. Zudem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen und im manuellen Betrieb eingesetzt.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
  • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
  • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
  • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 500 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Anschlusstyp Luer-Lock