Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp N
Artikelnummer. 11517804
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
22 s ga
26 G
26 s ga
Art der Kanülenspitze:
2
3
5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11517804
Marke: Hamilton™ 80239
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl
Die Spritzenserie bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Spritzenanschlüsse der 1700-Serie
  • Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Gauge der Nadel wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
    • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze wird für die Septumpenetration empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
    • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0,72 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Enthält Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1702
Nummer der Kanülenspitze 5
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Art der Kanülenspitze 5
Anschlusstyp Zementiert