Learn More
Hamilton™ 1700 Serie Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp LT
Beschreibung
Spritzenreihe bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.
Luer-Konus (LT)- Die Kanülen sind abnehmbar und passen über einen Anschluss aus geschliffenem Glas, der sich in der Form eines männliches Luers verjüngt. Der LT-Anschluss passt für die meisten hypodermischen Kanülen, wurde jedoch speziell für den Gebrauch mit Hamilton Kel-F-Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Nadel, wodurch er sich für einige Anwendungen nicht eignen könnte. Autoklavierbar, wenn auseinandergebaut.
Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
- Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze empfohlen für die Septumpenetration. Erhältliche Gauges: 34-10
- Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
- Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
- Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
- Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,041 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.03 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen |
| Produkttyp | Gastight |
| Max. Druck | 1000 psig |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |