Learn More
Hamilton™ Gastight™ SampleLock™ Spritzen der Serien 1700 und 1000, 22s Gauge
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,005 in.
0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.15 mm
0.41 mm
Max. Druck:
1000 psi
700 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spritzen sind in Größen von 50 μl bis 500 μl erhältlich. Ein einfach zu bedienendes Drehventil und ein positiver hinterer Anschlag auf SampleLock verhindern den Verlust von Probe und Kolbenausblasen. Optionale Luer-Lock-Adaptergewinde für Stecker und Luer-Lock-Buchsen am SampleLock-Ventil, wodurch die Spritzen mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Fittings kompatibel sind. Typische Anwendungen sind:
- Headspace-Anwendung
- Entnahme und Lagerung von Umweltproben
- Vordruck der gasförmigen Probe für die GC-Analyse
- Injektion interner Standards durch den Ventilanschluss in Proben
- Probenaufstockung
Anschlüsse für die Probenverriegelung für Spitzen der Serie 1700 und 1000
- Probenverriegelung (SL) – Die Probenverriegelung verfügt über ein Ein/Aus-Spritzenventil mit RN-Nadel. Dieser Anschluss wird für den Headspace, die Entnahme und Lagerung von Umweltproben, die Druckvorstufe von gasförmigen Proben für die GC-Analyse und die Probenaufstockung verwendet. Nicht autoklavierbar.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 22
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.04 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.72 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Mehr anzeigen |