Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: CX Termination
Artikelnummer. p-4909756
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
250 μl
500 μl
Innendurchmesser (metrisch):
1.03 mm
2.3 mm
3.26 mm
Modell:
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10778764
Marke: Hamilton™ 81262
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Cheminert (CX) – Dieser Anschluss ist ein -+-28-Anschluss, der direkt in die Geräte passt. Die X-Form, d. h. der Kolbenanschlag, bei dieser Spritze wurde entwickelt, um den Verschleiß der Kolbenspitze zu begrenzen.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.128 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml
Enthält Kolbenanschlag für Geräte
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 700 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Anschlusstyp ChemSeal