Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL
Artikelnummer. 10757484
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
2.5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock mit Schlitzen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10757484
Brand: Hamilton™ 81527
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml.
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
  • Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
  • Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
  • Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
  • Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
  • Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Specifications
Material PTFE (Spitze), PTFE-Spitze (Kolben)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,41 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,53 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10,3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Modell 1005
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Lock mit Schlitzen