Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
2.5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock mit Schlitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
- Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
- Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
- Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
- Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
- Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PTFE (Spitze), PTFE-Spitze (Kolben) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.9 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,07 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27.1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 100 psi |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 176 °F |
| Mehr anzeigen |