Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml.
Marke: Hamilton™ 86020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
- Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
- Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
- Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
- Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
- Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
1,28 in. | |
32,6 mm | |
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten | |
100 psi | |
80 °C | |
1100 | |
Je | |
Gastight™ | |
Luer-Lock |
CTFE (Zylinder-Verschluss), PTFE (Kolben), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze), PTFE-Spitze (Kolben) | |
1,45 in. | |
36,9 mm | |
Gasdichte Spritze | |
176 °F | |
50 °F | |
Ohne Kanüle | |
100 ml | |
4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL > Modell:1100; Luer-Lock aus PTFE; Fassungsvermögen:100 ml; keine Kanüle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur